Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11464413
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464413
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11464413
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10973.22
Solicitar formato a granel o personalizado
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N,N′-diciclohexilcarbodiimida es un reactivo de activación carboxilo utilizado en la síntesis de péptidos. Actúa como agente deshidratador para la preparación de amidas, cetonas y nitrilos. Participa en la preparación de ésteres al reaccionar alcoholes terciarios con ácido carboxílico. Se utiliza para la inversión química estéreo de alcoholes secundarios formando el éster de formilo seguido por saponificación. Se asocia con dimetilsulfóxido y se utiliza en la oxidación de Pfitzner-Moffatt para convertir alcoholes en aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo, diclorometano, acetonitrilo, tetrahidrofurano y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-75-0
Fórmula molecular C13H22N2
Peso molecular (g/mol) 206.333
Número MDL MFCD00011659
Clave InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmetanodiimina
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 154°C to 156°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 610662
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3096
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247283 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2023 Catalog NumberA10973,A10973.22,A10973.14,A10973.36
Número de loteP20J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA10973.22,A10973.14,A10973.36
Número de lote10246027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA10973.22,A10973.14,A10973.36
Número de loteQ26J027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog NumberA10973.22,A10973.14,A10973.36
Número de lote10242040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2022 Catalog NumberA10973.22,A10973.14,A10973.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dicyclohexylcarbodiimide
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >