Learn More
N,N-detil-p-fenilendiamina oxalato, BAKER™, J.T. Baker™ Código de producto.: 15588774
N,N-detil-p-fenilendiamina oxalato, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 15588774
25 g, Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Código de producto. 15588774
Marca: Avantor J.T.Baker H91603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-p-phenylenediamine Oxalate
CAS 62637-92-7
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C22H34N4O4
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.54
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
N,N-detil-p-fenilendiamina oxalato, BAKER™, J.T. Baker™ >