Learn More
Sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de N,N-dietil-p-fenilendiamina se utiliza para la determinación espectrofotométrica de fármacos como el sulfato de salbutamol, el clorhidrato de ritodrina y el clorhidrato de isoxsuprina que contienen un grupo fenol. También se utiliza en el análisis de fármacos como clorhidrato de dapsona, sulfametoxazol y sulfadiazina que contienen un grupo amino aromático. Además, se utiliza como revelador del color y de películas en fotografía.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la luz y el aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Punto de fusión | 183°C to 188°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 4219768 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.33 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.