Learn More
N,N-Dietiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dietiletilendiamina se utilizó en la amidación oxidativa de diésteres de fosfonato de hidrógeno en la síntesis de oligonucleótidos. También se utiliza para desarrollar agentes de obtención de imágenes de melanoma por tomografías computarizadas por emisión de un solo fotón (SPECT) y PET dirigidas a la melanina.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Protección contra las cargas electrostáticas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
La N,N-dietiletilendiamina se utilizó en la amidación oxidativa de diésteres de fosfonato de hidrógeno en la síntesis de oligonucleótidos. También se utiliza para desarrollar agentes de obtención de imágenes de melanoma por tomografías computarizadas por emisión de un solo fotón (SPECT) y PET dirigidas a la melanina.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Protección contra las cargas electrostáticas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylethylenediamine |
Punto de fusión | <-70°C |
Densidad | 0.825 |
Punto de ebullición | 145°C to 147°C |
Temperatura de inflamación | 30°C (86°F) |
Índice de refracción | 1.436 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2685 |
Beilstein | 605299 |
Información de solubilidad | Miscible in water. |