Learn More
N,N-Dietilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
N,N-Diethylformamide is used in the synthesis of metal-organic frameworks and Diethyltrifluoromethylamine. It is also used as solvent in the preparation of porous cubic-shaped zinc oxide particles. It is involved in the preparation of quinazoline-2,4(1H,3H)-dione by reacting with o-aminonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dietilformamida se utiliza en la síntesis de estructuras organometálicas y dietiltrifluorometilamina. También se usa como disolvente en la preparación de partículas porosas de óxido de zinc en forma cúbica. Participa en la preparación de la quinazolina-2,4(1H,3H)-diona al reaccionar con el o-aminonitrilo.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantener alejada de fuentes de calor, llamas y chispas.
La N,N-dietilformamida se utiliza en la síntesis de estructuras organometálicas y dietiltrifluorometilamina. También se usa como disolvente en la preparación de partículas porosas de óxido de zinc en forma cúbica. Participa en la preparación de la quinazolina-2,4(1H,3H)-diona al reaccionar con el o-aminonitrilo.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantener alejada de fuentes de calor, llamas y chispas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylformamide |
Densidad | 0.91 |
Punto de ebullición | 178°C |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1209392 |
Información de solubilidad | Miscible with acetone,benzene,alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.15 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Diethylformamide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Diethylformamide