Learn More
N,N'-Diisopropilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
11434230 50 g 50 g
11424230 10 g 10 g
11409556 25 g 25 g
11444230 250 g 250 g
4 options
Código de producto. 11434230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19292.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
N,N'-diisopropilcarbodiimida Alfa Aesar, 99 %, cantidad:50g, punto de ebullición:De 145 a 148 °C, peso molecular:126,203; Porcentaje de pureza:99 %, Beilstein:878281, CAS:693-13-0, ChEBI:CHEBI:53092, Densidad:0,81, Información DOT:Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:I, número EINECS:211-743-7
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-diisopropilcarbodiimida se utiliza como reactivo en la química orgánica sintética. Sirve como intermediario químico y como estabilizador para el sarín (arma química). Se usa en la síntesis del ácido nucleico y péptido. Además, se utiliza como antineoplásico y participa en el tratamiento del melanoma maligno y los sarcomas. También se utiliza en la síntesis del anhídrido ácido, aldehído, cetona e isocianato.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, cloruro de metileno, acetonitrilo, dioxano, dimetilformamida y tetrahidrofurano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-13-0
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.203
Número MDL MFCD00065689
Clave InChI BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
Nombre IUPAC N,N'-di(propan-2-il)metanediimina
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spécification
Nombre del producto químico o material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Densidad 0.81
Punto de ebullición 145°C to 148°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.433
Cantidad 50 g
Número UN UN2929
Beilstein 878281
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methylene chloride,acetonitrile,dioxane,dimethylformamide andtetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Diisopropylcarbodiimide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.