Learn More
N,N-Diisopropiletilamina, + 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691867 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2.50 LT
25 ML
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10661083 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10508153 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10511882 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10651083 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11925181 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
5 options
Código de producto. 10661083
Marca: Thermo Scientific Acros 367840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7087-68-5
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00008868
Clave InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylethylamine
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7560g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NC2H5
Índice de refracción 1.4123 to 1.4143
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Índice Merck 15,3219
Gravedad específica 0.756
Información de solubilidad Solubility in water: 3.9g/L (20°C)
Viscosidad 0.88 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.