Learn More
N,N-Diisopropiletilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-113599 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
100 GR
2,5 KG
25 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10734991 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10244620 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10008129 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
12664947 10 kg Lata de plástico 10 KG
5 options
Código de producto. 10142860
Marca: Thermo Scientific Acros 115220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7087-68-5
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00008868
Clave InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylethylamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7560g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NC2H5
Índice de refracción 1.4123 to 1.4143
Cantidad 25 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Índice Merck 15,3219
Gravedad específica 0.756
Información de solubilidad Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosidad 0.88 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.