Learn More
N,N-Dimetil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11310024 5 g 5 g
11320024 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11310024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00401.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-31-8
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007236
Clave InChI CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1841745
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%