Learn More
Oxalato de N,N-Dimetil-p-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
100 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10229343 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381251 25 g Frasco de vidrio 25 g
10501814 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10229343
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 408490050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62778-12-5
Fórmula molecular 0·5 C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 362.42
Número MDL MFCD00036387
Specifications
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C
Color Beige a marrón o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.