missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalato de N,N-Dimetil-p-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-119834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229343 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381251 25 g Frasco de vidrio 25 g
10501814 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10229343

Marca: Thermo Scientific Acros 408490050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 62778-12-5
Fórmula molecular 0·5 C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 362.42
Número MDL MFCD00036387

Spécification

Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C
Color Beige a marrón o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y trozos
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.