Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylacetamide |
Punto de fusión | -20,0 °C |
% mín. CAS | 99.4 |
Color | Incolora |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.9370g/mL |
Punto de ebullición | 164.0°C to 166.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 70°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2497440 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 396350025,396350010,396351000 |
2413371 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 396350025,396350010,396351000 |
2418109 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 396350025,396350010,396351000 |
1925096 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 396350025,396350010,396351000 |
1911062 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 396350025,396350010,396351000 |
Seguridad y manipulación
- N,N-Dimethylacetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%