Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10699453
N,N-dimetilacetamida, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10699453
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10699453
Marca: Thermo Scientific Acros 396351000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20.0°C
% mín. CAS 99.4
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.937
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Viscosidad 1.02 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2497440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396350025,396350010,396351000
Número de lote2413371 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396350025,396350010,396351000
Número de lote2418109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number396350025,396350010,396351000
Número de lote1925096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number396350025,396350010,396351000
Número de lote1911062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number396350025,396350010,396351000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dimethyl acetamide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
N,N-dimetilacetamida, 99,5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >