Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494313
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11494313
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10924.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide is used as a polar solvent in organic synthesis as well as in reactions involving strong bases such as sodium hydroxide. It is also used as a solvent for fibers like polyacrylonitrile, spandex, as an excipient in drugs viz. vumon, busulfex and in the adhesive industry. It finds application as a reaction medium in the production of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes and plasticizers. It is widely used in polymer industry due to its high solving power for high molecular-weight polymers and synthetic resins. It plays an important role as a catalyst in various reactions viz. cyclization, halogenation, cynidation, alkylation and dehydrogenation and increases the yield of main products. It is also used as an extracting agent for oil and gases, in paint removers, in the production of photo-resist stripping compounds and as booster solvent in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilacetamida se utiliza como disolvente polar en síntesis orgánica, así como en reacciones que involucran bases fuertes como hidróxido de sodio. También se utiliza como disolvente para fibras como poliacrilonitrilo, spandex, como excipiente en drogas como vumon, busulfex y en la industria del adhesivo. Encuentra aplicación como medio de reacción en la producción de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes y plastificantes. Se utiliza ampliamente en la industria de polímeros debido a su alta capacidad de resolución para polímeros de alto peso molecular y resinas sintéticas. Desempeña un papel importante como catalizador en diversas reacciones, como la ciclización, la halogenación, la cinidación, la alquilación y la deshidrogenación, y aumenta el rendimiento de los principales productos. También se utiliza como agente de extracción de aceite y gases, en limpiadores de pintura, en la producción de compuestos de desforrado fotoresistentes y como disolvente de refuerzo en recubrimientos.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, alcohol, acetona, éter, ésteres y cetonas.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Índice de refracción 1.4385
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1737614
Índice Merck 14,3227
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylacetamide