Learn More
N,n-dimetilacetamida d9, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350528
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116057-81-9
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00066061
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
PubChem CID 22789542
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide-d9
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.035 g/mL
Temperatura de inflamación 70 °C (158 °F)
Envase Ampolla
Índice de refracción 1,438
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -20 °C
Punto de ebullición de 165 °C
Fórmula lineal CD3CON(CD3)2
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-n,n-bis(trideuteriometil)acetamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.19
Porcentaje de pureza 99%