Learn More
N,N-Dimetilacetamida, GC-Headspace testada, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Descripción
Disolventes de espacio de cabeza para GC Honeywell Chromasolv™:
- desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos mediante métodos de GC de espacio de cabeza descritos en monografías de la farmacopea de Estados Unidos (USP) o la farmacopea europea (Ph. Eur.) y siguiendo las directrices de Conferencia Internacional sobre Armonización sobre requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para el uso humano (ICH).
- disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
- pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide |
CAS | 127-19-5 |
Densidad | 0.937g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 1.8%, 100°F, 11.5%, 160°F |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Punto de ignición | 914°F |
Fórmula molecular | C4H9NO |
Fórmula lineal | CH3CON(CH3)2 |
Número MDL | MFCD00008686 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylacetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylacetamide
Título del producto
N,N-Dimetilacetamida, GC-Headspace testada, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido