Learn More
N,N-Dimetilacrilamida, 99 %, estabilizado con 500 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylacrylamide |
Nombre de nota | Stabilized |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Incolora |
Densidad | 0.9620g/mL |
Punto de ebullición | 80.0°C (20.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 70°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylacrylamide, stabilized with 500 ppm MEHQ
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.