Learn More
N,N-Dimetilalilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371341
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2155-94-4
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00038234
Clave InChI GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
Nombre IUPAC N,N-dimetilprop-2-en-1-amina
SMILES CN(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylallylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7410g/mL
Punto de ebullición 62°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4000 to 1.402
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.741
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido