Learn More
N,N-Dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor metálico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336650 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10356600 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10580571 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10125633 10 L Tambor metálico 10 LT
4 options
Código de producto. 10336650
Marca: Thermo Scientific Acros 115920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-69-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008304
Clave InChI JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
Nombre IUPAC N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.5°C to 2.5°C
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 193.0°C to 194.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N(CH3)2
Índice de refracción 1.5570 to 1.5590
Cantidad 1 L
Fieser 01,274; 02,147
Índice Merck 15, 3256
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.