Learn More
N,N-Dimetilbenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11493038
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Reagent for deoxygenation of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la desoxigenación de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-74-5
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00008320
Clave InChI IMNDHOCGZLYMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylbenzamide, benzamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylbenzamide, dimethylbenzmide, n,n-dmethylbenzamde, dmbz, n,n-dimethyl benzamide, n,n-dimethyl-benzamide, acmc-209mps, benzamide,n,n-dimethyl
PubChem CID 11916
Nombre IUPAC N,N-Dimetilbenzamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylbenzamide
Punto de fusión 42°C to 45°C
Punto de ebullición 132°C to 133°C (15 mm)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 25 g
Beilstein 774955
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylbenzamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylbenzamide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.