Learn More
N,N-Dimetiletanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.03€ - 366.83€
CAS 108-01-0
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00002846
Clave InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etanol
SMILES CN(C)CCO
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10132480
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
116182500
250 mL Frasco de vidrio
47.03€
250 ml
10112480
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
116180010
1 L Frasco de vidrio
56.68€
1 litro
10358793
Ver documentos
Thermo Scientific
116180051
5 L Tambor de plástico
173.87€
5 litros
10594683
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
116180250
25 L Bidón de metal
366.83€
25 litros
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
108-01-0
89.14
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
7902
2-(dimetilamino)etanol
C4H11NO
MFCD00002846
2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
CHEBI:271436
CN(C)CCO
Especificaciones
N, N-Dimethylethanolamine
98.5
-70.0°C
0.8880g/mL
40°C
98.5% min. (GC)
HOCH2CH2N(CH3)2
MFCD00002846
15, 2845
2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
2-(dimetilamino)etanol
7902
3.8 mPa.s (20°C)
99%
108-01-0
100.0
De incoloro a amarillo
139.0°C
Auténtico
C4H11NO
1.4290 to 1.4300
04, 276
0.888
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CN(C)CCO
89.14
CHEBI:271436
89.14
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-542-8
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.