Learn More
N,N-Dimetilformamida, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12337083
N,N-Dimetilformamida, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12337083
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12337083
Marca: Thermo Scientific Acros 448381000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
CAS 68-12-2
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 58°C
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.945
Fórmula molecular C3H7NO
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Número MDL MFCD00003284
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2419801 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448381000
Número de lote2524260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448381000
Número de lote2493226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448381000
Número de lote2415080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448381000
Número de lote2402023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448381000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-Dimetilformamida, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals >