Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, C3H7NO, número de CAS-68-12-2, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmumetiloformamida, dimetilformamida, dmfa, dimetil formamida, dimetilformamida, dmf, dimetilformamida, 1 l, 0,01 % máx., presión de vapor: 4,9 mbar a 20 grados C, 04, 58
30.65€ - 239.19€
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 73.10 |
Número MDL | MFCD00003284 |
Clave InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetilformamida |
SMILES | CN(C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10045421
|
Thermo Scientific Acros
348431000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
30.65€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10088362
|
Thermo Scientific Acros
348435000 |
500 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
85.02€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10534341
|
Thermo Scientific Acros
348430010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
136.68€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10738742
|
Thermo Scientific Acros
348430025 |
2.5 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
239.19€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, C3H7NO, número de CAS-68-12-2, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmumetiloformamida, dimetilformamida, dmfa, dimetil formamida, dimetilformamida, dmf, dimetilformamida, 1 l, 0,01 % máx., presión de vapor: 4,9 mbar a 20 grados C, 04, 58
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimetilformamida |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Especificaciones
N,N-Dimethylformamide | |
water <50 ppm | |
99.75 | |
100.0 | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
Polvo cristalino | |
99.8% | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
15, 3267 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
99.8% |
-61.0°C | |
68-12-2 | |
De blanco a beige | |
>350°C | |
153.0°C | |
Auténtico | |
1.4290 to 1.4320 | |
0.945 | |
HCON(CH3)2 | |
Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C | |
04, 58 | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilformamida | |
6228 | |
73.09 | |
Extra seco sobre tamiz molecular |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede dañar al feto.
Líquido y vapor altamente inflamable.
Declaración de GHS P:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Haga que la persona salga al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
RUO - Para uso exclusivo en investigación