Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10045421
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10045421
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10045421
Marca: Thermo Scientific Acros 348431000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, C3H7NO, número de CAS-68-12-2, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmumetiloformamida, dimetilformamida, dmfa, dimetil formamida, dimetilformamida, dmf, dimetilformamida, 1 l, 0,01 % máx., presión de vapor: 4,9 mbar a 20 grados C, 04, 58
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
Nombre de nota water <50 ppm
% mín. CAS 99.75
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >350°C
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Polvo cristalino
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.945
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Índice Merck 15, 3267
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2415080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Número de lote2493226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Número de lote2419801 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Número de lote2402023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Número de lote2524260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >