Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, C3H7NO, número de CAS-68-12-2, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmumetiloformamida, dimetilformamida, dmfa, dimetil formamida, dimetilformamida, dmf, dimetilformamida, 1 l, 0,01 % máx., presión de vapor: 4,9 mbar a 20 grados C, 04, 58
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | -61.0°C |
Nombre de nota | water <50 ppm |
% mín. CAS | 99.75 |
Color | De blanco a beige |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | >350°C |
Densidad | 0.9450g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C |
Cantidad | 1 L |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'