Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10009510
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10009510
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10009510
Marca: Thermo Scientific Acros 327175000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
Nombre de nota DNase, RNase, Protease Free
Absorbancia (undiluted), (undiluted) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.945
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog Number327170100,327171000,327175000,327170025
Número de loteA0461504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog Number327170100,327171000,327175000,327170025
Número de loteA0427784 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number327170100,327171000,327175000,327170025
Número de loteA0451143 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number327170100,327171000,327175000,327170025
Número de loteA0397795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number327170100,327171000,327175000,327170025
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals >