N,N-dimetilformamida, 99,8 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto.: 10422915
Código de producto. 10422915
10 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto.
10422915
Marca: Thermo Scientific Acros
327170100
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para biología molecular
CAS
68-12-2
Fórmula molecular
C3H7NO
Peso molecular (g/mol)
73.10
Número MDL
MFCD00003284
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID
6228
ChEBI
CHEBI:17741
Nombre IUPAC
N,N-dimetilformamida
SMILES
CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión
-61.0°C
Nombre de nota
DNase, RNase, Protease Free
Absorbancia
(undiluted), (undiluted) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
% mín. CAS
99.75
% máx. CAS
100.0
Densidad
0.9450g/mL
Punto de ebullición
153.0°C
Cantidad
10 L
Temperatura de inflamación
58°C
Forma física
Líquido
Índice de refracción
1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo
99.8%
Residuos después de la evaporación
0.001% max.
Gravedad específica
0.945
Fórmula lineal
HCON(CH3 )2
Viscosidad
0.8 mPa.s (20°C)
Agua
0.05% max. (Coulometric)
Fieser
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Información de solubilidad
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula)
73.09
Porcentaje de pureza
99.8%
Grado
Biología molecular
Mostrar más
Mostrar menos
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote
Tipo de certificado
Certificate of Analysis
Certificate of Compliance
Certificate of Sterility/Irradiation
Certificate of Validation
Certificate of Guarantee
Certificate of Animal Origin
Certificate of Quality
Certificate of Processing
Declaration of Conformity
Buscar
5 Resultados encontrados
Número de lote
Tipo de certificado
Fecha
Catalog Number
Número de lote A0462100
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 15/07/2024
Catalog Number 327170100,327171000,327175000,327170025
Número de lote A0461504
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 15/07/2024
Catalog Number 327170100,327171000,327175000,327170025
Número de lote A0427784
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 08/03/2024
Catalog Number 327170100,327171000,327175000,327170025
Número de lote A0451143
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 25/08/2023
Catalog Number 327170100,327171000,327175000,327170025
Número de lote A0397795
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 14/12/2022
Catalog Number 327170100,327171000,327175000,327170025
Título del producto
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals >