Learn More
N,N-dimetilformamida, +99,8 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | -61.0°C |
Nombre de nota | 99.8% |
Absorbancia | 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm |
% mín. CAS | 99.8 |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | >350°C |
Densidad | 0.9450g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
N,N-dimetilformamida, +99,8 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido