Learn More
N,N-Dimetilformamida, 99,9 %, para bioquímica, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | -61.0°C |
Densidad | 0.9450g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C |
Temperatura de inflamación | 58°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.85% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | HCON(CH3)2 |
Índice de refracción | 1.4290 to 1.4320 |
Cantidad | 2.5 L |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0451784 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 447090010,447090025 |
A0397902 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447090010,447090025 |
A0397903 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447090010,447090025 |
A0397901 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447090010,447090025 |
A0392376 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447090010,447090025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-Dimetilformamida, 99,9 %, para bioquímica, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido