Learn More
N,N-Dimetilformamida, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | -61.0°C |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | >350°C |
Densidad | 0.9450g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C |
Cantidad | 5 L |
Temperatura de inflamación | 58°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.