Learn More
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Envase:
Ampolla
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylformamide-d7 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0300g/mL |
Deuterio (D) | 99,4% mín |
Temperatura de inflamación | 58°C |
Envase | Ampolla |
Índice de refracción | 1.428 |
Agua | 0,1% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 10 x 0,75 ml |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide-d7
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido