Learn More
Acetal dietílico de N,N-dimetilformamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456700
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-33-6
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.218
Número MDL MFCD00009227
Clave InChI BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
Nombre IUPAC 1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Densidad 0.859
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Índice de refracción 1.399
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 741889
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide diethyl acetal