Learn More
N,N-Dimethylformamide, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
Densidad | 0.944g/mL |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.152 |
Temperatura de inflamación | 58°C (136.4°F) |
Punto de ignición | 833°F |
Fórmula lineal | HCON(CH3)2 |
Presión de vapor | 2.7 mmHg (20°C) |
Número UN | UN2265 |
Beilstein | 605365 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylformamide
Título del producto
N,N-Dimethylformamide, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haen >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido