Learn More
N,N-dimetilformamida, grado HPLC, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethylformamide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylformamide |
Punto de fusión | °C to 61°C |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 0.944 |
Punto de ebullición | 153°C |
Cantidad | 250 mL |
Temperatura de inflamación | 57°C (135°F) |
Punto de ignición | 440°C (824°F) |
Olor | Amine-like |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z04K634 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | 041859.AK,041859.K2 |
Z04K633 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | 041859.AK,041859.K2 |
T30K888 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 041859.AK,041859.K2 |
T30K887 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 041859.AK,041859.K2 |
P15K744 | Certificado de análisis | 15/05/2024 | 041859.AK,041859.K2 |
Seguridad y manipulación
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%