Learn More
N,N-Dimethylformamide, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
| Punto de fusión | -61°C (literature) |
| Nombre de nota | Reagent Grade, ≥99% |
| % mín. CAS | ≥90.0000% |
| % máx. CAS | ≤100.0000% |
| Densidad | 0.944 g/mL(lit.) |
| Punto de ebullición | 152°C to 153°C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Límite de explosión | 0.152 |
| Temperatura de inflamación | 57.5°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.