Learn More
N,N-dimetilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethylglycine is used as an athletic performance enhancer and immunostimulant. It is also used in the treatment of autism, epilepsy and mitochondrial disease. It is also employed as a biomarker of protein degradation in chronic obstructive lung disease (COPD) patients. Further, it is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase. It plays an important role for the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-dimetilglicina se utiliza como potenciador del rendimiento atlético y como inmunoestimulante. También se utiliza en el tratamiento del autismo, la epilepsia y la enfermedad mitocondrial. También se emplea como biomarcador de la degradación proteica en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar la metiltransferasa de aminoácidos. Desempeña un papel importante en el desarrollo de líquidos iónicos basados en la glicina y emulsionantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylglycine |
Punto de fusión | 179°C to 183°C |
pH | 6 to 7 |
Fórmula lineal | (CH3)2NCH2CO2H |
Índice Merck | 14,3244 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.12 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 100 g |
Olor | Odorless |