Learn More
N,N-Dimetilhexanamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490398
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11490398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24562.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5830-30-8 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N,N-Dimethylhexanamide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilhexanamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5830-30-8
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD00043671
Clave InChI OAERLTPBKQBWHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcaproamide, n,n-dimethylhexanoamide, nn-dimethylhexanamide, nn-dimethylcaproamide, n,n-dirnethylhexanamide, n,n-dimethyl-hexanamide, hexanamide,n,n-dimethyl, acmc-1atq3, n,n-dimethylhexanamide, tech
PubChem CID 22084
Nombre IUPAC N,N-Dimetilhexanamida
SMILES CCCCCC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylhexanamide
Densidad 0.89
Punto de ebullición 80°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Beilstein 1747074
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 98%