Learn More
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide |
CAS | 110-26-9 |
Cantidad | 50 g |
Fórmula molecular | C7H10N2O2 |
Clave InChI | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CC(=O)NCNC(=O)C=C |
Nombre IUPAC | N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide |
Peso molecular (g/mol) | 154.169 |
PubChem CID | 8041 |