Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Metilenobisacrilamida, + 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Bisacrylamide is used in biochemistry as a preparatory agent for polyacrylamide gel for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N'-Methylenebisacrylamide |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.235 g/mL |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1706297 |
Información de solubilidad | It is soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.