Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Metilenbisacrilamida, ≥ 99 %, grado de electroforesis
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Description
N,N'-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-metilenediacrilamida se utiliza en la preparación de geles de poliacrilamida para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. También se ha utilizado como un compuesto de prueba para estudiar el aislamiento bioquímico de Tau insoluble en modelos de tauopatía en ratones transgénicos mediante el examen de los dos métodos principales de aislamiento: extracción de ácido fórmico y sarcosilo.
Solubilidad
Soluble en agua o metanol.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con la luz, el calor, el aire y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
La N,N′-metilenediacrilamida se utiliza en la preparación de geles de poliacrilamida para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. También se ha utilizado como un compuesto de prueba para estudiar el aislamiento bioquímico de Tau insoluble en modelos de tauopatía en ratones transgénicos mediante el examen de los dos métodos principales de aislamiento: extracción de ácido fórmico y sarcosilo.
Solubilidad
Soluble en agua o metanol.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con la luz, el calor, el aire y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nombre del producto químico o material | N,N'-Methylenebisacrylamide |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.235 g/mL |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1706297 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water or methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |