Learn More
N,N,N',N'-Tetraacetiletilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15212530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
15212530 50 g 50 g
11306906 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15212530
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04353.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetraacetiletilenodiamina se utiliza como activador de blanqueador de peróxido en detergentes domésticos y para pasta de papel. También es un componente importante de los detergentes y blanqueadores de ropa, donde se utiliza como activador para agentes de blanqueo de oxígeno activo, como el perborato de sodio, el percarbonato de sodio, el perfosfato de sodio y el persulfato de sodio. En presencia de una solución alcalina acuosa, reacciona con el anión de perhidroxilo HO2- para preparar triacetiletilenodiamina y diacetiletilenodiamina con liberación de ácido peracético, que es un agente blanqueador de acción rápida.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y cloruro de metileno. Ligeramente soluble en agua y acetona.
Notas
Incompatible con bases y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10543-57-4
Fórmula molecular C10H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 228.248
Número MDL MFCD00014967
Clave InChI BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
Nombre IUPAC N-acetil-N-[2-(diacetilamino)etil]acetamida
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
Punto de fusión 149°C to 153°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1795711
Índice Merck 14,9028
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methylenechloride. Slightly soluble in water and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%