Learn More
N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenediamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11372967
N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenediamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372967
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11372967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16280.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine is used as a catalyst in the production of urethane foams. It acts as a complexing agent, plasticizer, surfactant solubilizer and curing agent for epoxy resin. It is also used as a viscosity modifier and as an anti-bloating agent for cattle. It is utilized in piezoelectric crystal detectors of sulfur dioxide and in additives for paint. It serves as a biological buffer as well as reagent for manganese. Further, it finds application in adhesives and sealant chemicals. In addition to this, it is used as a cross-linking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenodiamina se utiliza como catalizador en la producción de espumas de uretano. Actúa como agente de complexado, plastificante, solubilizador surfactante y endurecedor de resina epoxídica. También se usa como un modificador de viscosidad y como un agente contra la hinchazón para el ganado. Se emplea en detectores piezoeléctricos de cristal de dióxido de azufre y en aditivos para la pintura. Sirve como tampón biológico, así como reactivo para el manganeso. Asimismo, se usa en adhesivos y productos químicos selladores. Además de esto, se emplea como agente de enlace cruzado.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol, tolueno, etilenglicol y percloroetileno.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-60-3
Fórmula molecular C14H32N2O4
Peso molecular (g/mol) 292.42
Número MDL MFCD00004534
Clave InChI NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quadrol, edetol, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine, entprol, adeka quadrol, quadrol l, neutrol te, 1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol, edetolum latin, 2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakis
PubChem CID 7615
Nombre IUPAC 1-[2-[bis(2-hidroxipropil)amino]etil-(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 240°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.48
Cantidad 100 mL
Índice Merck 14,3599
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol,toluene,ethylene glycol and perchloroethylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.42
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote62500087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Número de lote62200368 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Número de lote60900244 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Número de lote10111061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Número de lote62000295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenediamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >