Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11346766
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11346766
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 11346766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04037.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamina es un reactivo utilizado como una fuente práctica del intermedio de Mannich.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-80-9
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008328
Clave InChI VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5829
SMILES CN(C)CN(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.749
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.401
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Beilstein 1731946
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC [(dimetilamino)metil]dimetilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Número de lote10216782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2023 Catalog NumberL04037.14,L04037.22,L04037
Número de lote10215259 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Número de lote5001P08R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
Número de lote10059461 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL04037.14,L04037.22
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetramethylmethylenediamine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.