Learn More
N,N',N″-Trifenilguanidina, 97 %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se emplea como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | N,N',N''-Triphenylguanidine |
Punto de fusión | 142°C to 145°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.36 |
Porcentaje de pureza | 97% |