Learn More
n-Nitrosodi-n-butilamina, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16369377
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
N-Nitrosodi-n-butilamina924-16-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nitrosodi-n-butylamine
CAS 924-16-3, 67-56-1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
% mín. CAS 0.1, 99.9
Cantidad 1 mL
% máx. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular C8H18N2O
Clave InChI YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dibutilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 158.245
PubChem CID 13542
ChEBI CHEBI:82356
Disolvente o matriz Methanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Nitrosodi-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, N-nitrosodibutylamine
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio