Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases y el análisis de espectrometría de masas de los ácidos fenólicos en las frutas. También se utiliza como reactivo en la preparación de ribósidos y análogos de pirimidinona que muestran propiedades antitumorales. Desempeña un papel importante como reactivo para la desulfuración regioselectiva de los sulfatos de polisacárido. Además, se utiliza para preparar los éteres de trimetilsililo de carbohidratos y alcoholes.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Punto de fusión | -10°C |
Densidad | 0.97 |
Punto de ebullición | 145°C to 147°C |
Temperatura de inflamación | 23°C (73°F) |
Índice de refracción | 1.384 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 3607620 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251975 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | A12033.18,A12033.09 |
10250034 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | A12033.18,A12033.09 |
P02J003 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | A12033.18,A12033.09 |
10218212 | Certificado de análisis | 11/01/2023 | A12033.18,A12033.09 |
10243106 | Certificado de análisis | 05/09/2022 | A12033.18,A12033.09 |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.