Learn More
N-(o-tolil)tiourea, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(o-Tolyl)thiourea |
Punto de fusión | 155°C to 158°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 2086802 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.25 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |