Learn More
L-2-Pirrolidinona-5-carboxilato de n-octilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404887
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4931-70-8
Fórmula molecular C4H11N5
Peso molecular (g/mol) 129.17
Número MDL MFCD00236053
Clave InChI XZWYZXLIPXDOLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-octyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, octyl 5-oxo-l-prolinate, n-octyl l-2-pyrrolidinone-5-carboxylate, octyl pyroglutamate, 5-oxo-l-proline octyl ester, n-octyl l-2-pyrrolidone-5-carboxylate
PubChem CID 107610
Nombre IUPAC 1-[(diaminometilideno)amino]-N,N-dimetilmetanimidamida
SMILES CN(C)C(=N)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl L-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Punto de ebullición 140°C (0.06 mmHg)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Beilstein 478315
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 98%