Learn More
n-Octilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10115303
n-Octilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115303
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10115303
Marca: Thermo Scientific Acros 129491000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-86-4
Clave InChI IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8dMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
Nombre IUPAC octan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octylamine
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 0.7820g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19N
Fórmula lineal CH3(CH2)7NH2
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 100 g
Beilstein 04,196
Gravedad específica 0.782
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 129.24
Viscosidad 1.39 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452939 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Número de loteA0450342 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Número de loteA0443501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Número de loteA0422044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Número de loteA0403512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2021 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Octilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >