Learn More
n-Pentilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 163.82€
CAS | 538-68-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H16 |
Peso molecular (g/mol) | 148.249 |
Número MDL | MFCD00009502 |
Clave InChI | PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl |
PubChem CID | 10864 |
Nombre IUPAC | pentilbenceno |
SMILES | CCCCCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11408770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15734.06 |
5 g |
28.64€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11492368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15734.14 |
25 g |
53.47€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11402378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15734.22 |
100 g |
163.82€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
538-68-1 | |
148.249 | |
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N | |
10864 | |
CCCCCC1=CC=CC=C1 |
C11H16 | |
MFCD00009502 | |
1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl | |
pentilbenceno |
Especificaciones
n-Pentylbenzene | |
-75°C | |
204°C to 205°C | |
C11H16 | |
MFCD00009502 | |
1904359 | |
1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl | |
CCCCCC1=CC=CC=C1 | |
148.249 | |
148.25 |
538-68-1 | |
0.863 | |
65°C (149°F) | |
1.488 | |
UN3082 | |
14,600 | |
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N | |
pentilbenceno | |
10864 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 208-701-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only